Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nɑ-Fmoc-D-asparagine, Fmoc-D-Asn-OH, Fmoc-D-Asparagine

F0591-1G
TCIAF0591-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0591-1G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-asparagine


Formule: C₁₉H₁₈N₂O₅
MW: 354,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062956
Numéro CAS: 108321-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +14.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité