Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

F0606-5G
TCIAF0606-5GEA 112 EUR InStock
TCIAF0606-5G
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) ≥98.0% (par HPLC)
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)


Formule: C₂₀H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00077067
Numéro CAS: 101555-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf725e5b7eafdb6100ab753e4c4a7ae2db754b5c&vid=bf725e5b7eafdb6100ab753e4c4a7ae2db754b5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité