Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-serine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-D-serine, Fmoc-D-Ser-OH

F0607-1G
TCIAF0607-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0607-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-serine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-serine


Formule: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077068
Numéro CAS: 116861-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité