Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Fluorotoluène-α-thiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan

F0612-5G
TCIAF0612-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAF0612-5G
p-Fluorotoluène-α-thiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
p-Fluorotoluène-α-thiol


Formule: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Densité: 1,157 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00040724
Numéro CAS: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=483e24017aeb36dbb4dc94e96b2a3ac63a0f3927&vid=483e24017aeb36dbb4dc94e96b2a3ac63a0f3927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité