Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxyaniline, 5-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-4-fluoroanisole

F0614-5G
TCIAF0614-5GEA 112 EUR InStock
TCIAF0614-5G
5-Fluoro-o-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoro-o-anisidine


Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: 3°C
Numéro MDL: MFCD00077537
Numéro CAS: 1978-39-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf052cfbdf3dfef39a1b8d978919dc59dcf10877&vid=bf052cfbdf3dfef39a1b8d978919dc59dcf10877&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité