Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0633-5G
TCIAF0633-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAF0633-5G
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène


Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: 23…26 °C
Numéro MDL: MFCD00042487
Numéro CAS: 82830-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c72a5cd8c7a151bf1467f4bafa97d0ee5ee09&vid=3b5c72a5cd8c7a151bf1467f4bafa97d0ee5ee09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité