Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-méthoxyphénol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole

F0634-5G
TCIAF0634-5GEA 112 EUR InStock
TCIAF0634-5G
2-Fluoro-4-méthoxyphénol ≥95.0% (par GC)
2-Fluoro-4-méthoxyphénol


Formule: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00070796
Numéro CAS: 167683-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65e8ce161463f8cc20bfcc1a1ea52f0d3c5ddfca&vid=65e8ce161463f8cc20bfcc1a1ea52f0d3c5ddfca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité