Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Néomycine, sulfate (sel) ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

F0649-25G
TCIAF0649-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAF0649-25G
Néomycine, sulfate (sel) ≥97.0% (sur base azote total)
Neomycin sulphate


Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00077833
Numéro CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 14,06454
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +60.0 deg (C=10, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 8.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité