Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide formique ≥98.0% (par GC) pour LC-MS

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid

F0654-25ML F0654-5ML
TCIAF0654-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0654-25ML TCIAF0654-5ML
Acide formique ≥98.0% (par GC) pour LC-MS
Acide formique


Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 8°C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
Merck Index: 14,04241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60caf03514e9c2d3691d802e163d095c6308c557&vid=8aff110980cab1284aa6cd2953d274eda33f406f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Suitability for LC-MS analysis to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité