Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorophénétole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorophenyl ethyl ether, 1-Fluoro-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-fluorobenzene

F0655-5G
TCIAF0655-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAF0655-5G
4-Fluorophénétole ≥98.0% (par GC)
4-Fluorophénétole


Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –9°C
Numéro MDL: MFCD00017953
Numéro CAS: 459-26-7
EINECS: 207-287-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dafa6d8d995514e93070ad41d25cedb2997d7a1&vid=2dafa6d8d995514e93070ad41d25cedb2997d7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité