Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorphenylmagnesium bromide ∼19% (p/p) ∼1.0 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

F0673-250G
TCIAF0673-250GEA 105 EUR InStock
TCIAF0673-250G
4-Fluorphenylmagnesium bromide ∼19% (p/p) ∼1.0 mol/L dans le THF
4-Fluorphenylmagnesium bromide


Formule: C₆H₄BrFMg
Point d'éclair: -20°C
Numéro MDL: MFCD00009667
Numéro CAS: 352-13-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10c676869876d5011cf6082527059df6ac894854&vid=68dbe6f387102eb6e1b4621b042a7ca1b89f6eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 18.5 to 20.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité