Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine pentafluorophenyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Ala-OPfp, N-Fmoc-L-alanine Pentafluorophenyl Ester, Fmoc-Ala-Opfp

F0684-5G
TCIAF0684-5GEA 314 EUR InStock
TCIAF0684-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine pentafluorophenyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine pentafluorophenyl ester


Formule: C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW: 477,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065612
Numéro CAS: 86060-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité