Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Furfurylpyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Furan-2-ylmethyl)-1H-pyrrole

F0700-5G
TCIAF0700-5GEA 115 EUR InStock
TCIAF0700-5G
1-Furfurylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-Furfurylpyrrole


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010080
Numéro CAS: 1438-94-4
EINECS: 215-876-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34b522207cbb9fd5f72b63d71c45b826a6e50df4&vid=34b522207cbb9fd5f72b63d71c45b826a6e50df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité