Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Formyl-D-mandeloyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

F0721-25G
TCIAF0721-25GEA 147 EUR InStock
TCIAF0721-25G
O-Formyl-D-mandeloyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
O-Formyl-D-mandeloyl chloride


Formule: C₉H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00799229
Numéro CAS: 29169-64-0
EINECS: 249-478-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -173.0 to -180.0 deg (C=2, acetone)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité