Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Formyl-4-piperidinecarboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0749-1G
TCIAF0749-1GEA 107 EUR InStock
TCIAF0749-1G
1-Formyl-4-piperidinecarboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-Formyl-4-piperidinecarboxylic acid


Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425206
Numéro CAS: 84163-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité