Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

F0764-5G
TCIAF0764-5GEA 126 EUR InStock
TCIAF0764-5G
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle


Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 190 - 191 °C (1013 hPa)
Densité: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00061156
Numéro CAS: 207981-46-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf41e5d05b6a8b4beeda8c5b8aa9b70c3ea0727&vid=9cf41e5d05b6a8b4beeda8c5b8aa9b70c3ea0727&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité