Fluorescein 6-isothiocyanate (isomer II) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0783-100MG
TCIAF0783-100MGEA 201 EUR InStock
TCIAF0783-100MG
Fluorescein 6-isothiocyanate (isomer II) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluorescein 6-isothiocyanate (isomer II)
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041838
Numéro CAS: 18861-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité