Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0791-5G
TCIAF0791-5GEA 66 EUR InStock
TCIAF0791-5G
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde


Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD01631431
Numéro CAS: 135427-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b980d295de2daf5d340830d1a0aa2e8e9c2d9a0b&vid=b980d295de2daf5d340830d1a0aa2e8e9c2d9a0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité