Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde

F0792-5G
TCIAF0792-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0792-5G
3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde


Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD01631532
Numéro CAS: 177756-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b82d93521b8c5ed09556ca1c6387d0e43b2dc762&vid=b82d93521b8c5ed09556ca1c6387d0e43b2dc762&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité