Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,3-diamine

F0794-5G
TCIAF0794-5GEA 204 EUR InStock
TCIAF0794-5G
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine


Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077494
Numéro CAS: 6264-67-1
EINECS: 228-426-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité