3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
F0805-1G
TCIAF0805-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAF0805-1G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD04623547
Numéro CAS: 90389-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité