Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluorescein-5-maleimide ≥97.0% (par HPLC) (contains 2% N,N-Dimethylformamide at maximum)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-(5-Fluoresceinyl)-maleimide, 5-Maleimidofluorescein

F0810-25MG
TCIAF0810-25MGEA 117 EUR InStock
TCIAF0810-25MG
Fluorescein-5-maleimide ≥97.0% (par HPLC) (contains 2% N,N-Dimethylformamide at maximum)
Fluorescein-5-maleimide


Formule: C₂₄H₁₃NO₇
MW: 427,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077345
Numéro CAS: 75350-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.10 to 3.50 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité