Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Fluoro-L-proline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid

F0818-50MG
TCIAF0818-50MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0818-50MG
trans-4-Fluoro-L-proline ≥98.0% (par HPLC)
trans-4-Fluoro-L-proline


Formule: C₅H₈FNO₂
MW: 133,12 g/mol
Point de fusion: 264°C
Numéro MDL: MFCD02683982
Numéro CAS: 2507-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.80 to 10.70 %
Specific rotation [a]20/D -76.0 to -81.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité