Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Furazolidone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone

F0821-25G
TCIAF0821-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAF0821-25G
Furazolidone ≥98.0% (par HPLC)
Furazolidone


Formule: C₈H₇N₃O₅
MW: 225,16 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00910550
Numéro CAS: 67-45-8
EINECS: 200-653-3
Merck Index: 14,04300
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité