Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0824-1G
TCIAF0824-1GEA 145 EUR InStock
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (par GC)
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride


Formule: C₆H₄F₆S
MW: 222,15 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16817601
Numéro CAS: 1063625-86-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c661ef84c0cc9e5f756938c698f76b3f7047e275&vid=c661ef84c0cc9e5f756938c698f76b3f7047e275&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité