Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flumequine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0832-25G
TCIAF0832-25GEA 174 EUR InStock
TCIAF0832-25G
Flumequine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Flumequine


Formule: C₁₄H₁₂FNO₃
MW: 261,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079298
Numéro CAS: 42835-25-6
EINECS: 255-962-6
Merck Index: 14,04137
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 257.0 to 261.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité