Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fasudil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(1-Homopiperazinyl)sulphonylisoquinoline Hydrochloride, 1-(5-Isoquinolinesulphonyl)homopiperazine Hydrochloride, Fasudil HCl, 5-((1,4-Diazepan-1-yl)sulphonyl)isoquinoline hydrochloride

F0839-100MG
TCIAF0839-100MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAF0839-100MG
Fasudil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fasudil hydrochloride


Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂S
MW: 327,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00943198
Numéro CAS: 105628-07-7
Merck Index: 14,03942
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.0 to 13.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité