Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid

F0850-1G
TCIAF0850-1GEA 135 EUR InStock
TCIAF0850-1G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid


Formule: C5H3FO2S
MW: 146,1395 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426911
Numéro CAS: 32431-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aa508438d6403b62dd3e304a3460caabd6437a4&vid=1aa508438d6403b62dd3e304a3460caabd6437a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité