Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-picoline

F0852-1G
TCIAF0852-1GEA 104 EUR InStock
TCIAF0852-1G
3-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-méthylpyridine


Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD04114226
Numéro CAS: 399-88-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité