Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0856-1G
TCIAF0856-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAF0856-1G
3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (par GC)
3-Formyl-6-isopropylchromone


Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192183
Numéro CAS: 49619-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité