Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]cyclopropanecarboxylate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylate, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]cyclopropanecarboxylic acid sodium salt, 1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid sodium salt

F0861-1G
TCIAF0861-1GEA 105 EUR InStock
TCIAF0861-1G
Sodium 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]cyclopropanecarboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]cyclopropanecarboxylate


Formule: C₁₉H₁₆NNaO₄
MW: 345,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2701344-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité