Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Fluoropropiophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one

F0873-5G
TCIAF0873-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0873-5G
3'-Fluoropropiophénone ≥97.0% (par GC)
3'-Fluoropropiophénone


Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00061245
Numéro CAS: 455-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 23.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité