Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0879-1G
TCIAF0879-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAF0879-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile


Formule: C₁₅H₁₀FNO
MW: 239,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06200812
Numéro CAS: 64169-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité