Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-α-methylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-alpha-methylalanine, 2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]isobutyric acid, Fmoc-Aib-OH, 2-(Fmoc-amino)isobutyric acid

F0888-5G
TCIAF0888-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0888-5G
Fmoc-α-methylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-alpha-methylalanine


Formule: C₁₉H₁₉NO₄
MW: 325,364 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151913
Numéro CAS: 94744-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité