Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Formamido-1-[2-(formyloxy)ethyl]pyrazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(5-Formamido-1H-pyrazol-1-yl)ethyl formate, 5-Formamido-1-(2-formyloxyethyl)-1H-pyrazole

F0890-5G
TCIAF0890-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0890-5G
5-Formamido-1-[2-(formyloxy)ethyl]pyrazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Formamido-1-[2-(formyloxy)ethyl]pyrazole


Formule: C₇H₉N₃O₃
MW: 183,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD09744040
Numéro CAS: 116856-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité