Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde, 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde

F0905-1G
TCIAF0905-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0905-1G
6-Fluoro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluoro-3-formylchromone


Formule: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00139060
Numéro CAS: 69155-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité