6-Fluoro-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0906-1G
TCIAF0906-1GEA 106 EUR InStock
TCIAF0906-1G
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formule: C₉H₅FO₃
Numéro MDL: MFCD03094006
Numéro CAS: 1994-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité