Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fenchyl alcohol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-Trimethyl-2-norborneol, Fenchol

F0921-25G
TCIAF0921-25GEA 233 EUR InStock
TCIAF0921-25G
Fenchyl alcohol ≥95.0% (par GC)
Fenchyl alcohol


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 47°C
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003760
Numéro CAS: 1632-73-1
EINECS: 216-639-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité