Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-2-Abz-OH, 2-(Fmoc-amino)benzoic Acid, 2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]benzoic Acid, N-Fmoc-anthranilic Acid

F0923-5G
TCIAF0923-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAF0923-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]anthranilic acid


Formule: C₂₂H₁₇NO₄
MW: 359,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235883
Numéro CAS: 150256-42-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité