Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fmoc-L-propargylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

F0926-1G
TCIAF0926-1GEA 120 EUR InStock
TCIAF0926-1G
Fmoc-L-propargylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-L-propargylglycine


Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075095
Numéro CAS: 198561-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=1.78, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité