Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid

F0954-1G
TCIAF0954-1GEA 105 EUR InStock
TCIAF0954-1G
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid


Formule: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363778
Numéro CAS: 871329-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité