Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

F0957-1G
TCIAF0957-1GEA 280 EUR InStock
TCIAF0957-1G
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole


Formule: C₉H₁₀FIO
MW: 280,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD28397076
Numéro CAS: 1391728-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité