Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluorophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F0959-25G
TCIAF0959-25GEA 253 EUR InStock
TCIAF0959-25G
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluorophénylamidine chlorhydrate


Formule: C₇H₈ClFN₂
MW: 174,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114421
Numéro CAS: 456-14-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Water 15.0 to 20.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité