Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

F0981-1G
TCIAF0981-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0981-1G
3-Fluoro-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-2-nitropyridine


Formule: C₅H₃FN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114127
Numéro CAS: 54231-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité