Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid

F0984-1G
TCIAF0984-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAF0984-1G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid


Formule: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411562
Numéro CAS: 904326-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité