Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fenticonazole nitrate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-((4-(phenylthio)benzyl)oxy)ethyl)-1H-imidazole nitrate

F1008-200MG
TCIAF1008-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAF1008-200MG
Fenticonazole nitrate ≥97.0% (par HPLC)
Fenticonazole nitrate


Formule: C₂₄H₂₀Cl₂N₂OS·HNO₃
MW: 518,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00941391
Numéro CAS: 73151-29-8
EINECS: 277-302-6
Merck Index: 14,04005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité