Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

F1009-1G
TCIAF1009-1GEA 178 EUR InStock
TCIAF1009-1G
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)phénol


Formule: C₇H₄F₄O₂
Numéro MDL: MFCD06660342
Numéro CAS: 177596-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité