Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Furohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide

F1015-5G
TCIAF1015-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAF1015-5G
2-Furohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Furohydrazide


Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 279°C
Numéro MDL: MFCD00003235
Numéro CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité