Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol

F1036-1G
TCIAF1036-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF1036-1G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol


Formule: C₁₈H₁₉NO₃
MW: 297,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00409484
Numéro CAS: 157887-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité