Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-3-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fmoc-morpholine-3-carboxylic acid

F1050-200MG
TCIAF1050-200MGEA 193 EUR InStock
TCIAF1050-200MG
4-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-3-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC)
4-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-3-carboxylic acid


Formule: C₂₀H₁₉NO₅
MW: 353,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632020
Numéro CAS: 204320-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d1d776fdff8b2e9e0fbe7906c8a1f4fcf2b91f&vid=06d1d776fdff8b2e9e0fbe7906c8a1f4fcf2b91f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité